certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L nitrate in water (nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。本CRMはSI単位kgまで追跡可能であり、米国標準技術研究所(NIST)などの国家計量機関(NMI)から入手した原材料を参照として測定しています。
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
イオンクロマトグラフィーに基づく分析技術のキャリブレーション時に使用することを目的としています。
特徴および利点
- ISO/IEC 17025およびISO 17034認証に基づいて製造
- NISTやBAMなどの国際的に認められている機関を通じて、SI単位モルまで追跡可能
- 安定性、密度、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)(最大4ページ)を添付
- 不確実性を最小限に抑えるために、高品質のqNMRで特性評価した出発物質および適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
- 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
- アルミニウム製バッグに密封されたHDPEボトルでご用意
関連事項
より多くを学ぶために IC ポータルを ご覧ください
アナリシスノート
NO3-の水溶液(1000 mg/L。高純度NaNO3および水)を含有)。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
74246-100ML-BULK:
74246-VAR:
74246-100ML:
74246-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rapid determination of nitrate and nitrite in drinking water samples using ion-interaction liquid chromatography
Connolly D, et al.
Analytica Chimica Acta, 441(1), 53-62 (2001)
Vladimir Totev Valkov et al.
The New phytologist, 228(2), 682-696 (2020-06-17)
Atmospheric nitrogen (N2) -fixing nodules are formed on the roots of legume plants as result of the symbiotic interaction with rhizobia. Nodule functioning requires high amounts of carbon and energy, and therefore legumes have developed finely tuned mechanisms to cope
資料
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.