Merck
L-023
Supelco
レベチラセタム-D6 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
重水素化レベチラセタム溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D6H8N2O2
分子量:
176.25
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/i1D3,2D2
InChI Key
HPHUVLMMVZITSG-ZBJDZAJPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証済み標準溶液の適切な用途としては、尿など生物学的マトリックス中レベチラセタム定量のための内部標準物質、または、臨床毒性学検査、尿中薬物検査、法医学検査のためのGC/MSまたはLC/MSによる同位体希釈法などがあります。商品名ケプラで販売されているレベチラセタムは®、主に発作の治療に使用される抗てんかん薬であり、神経障害性疼痛の治療に使用されることもあります。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Keppra is a registered trademark of UCB Pharma, S.A.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
L-023-1ML:4548173352954
L-023-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5