Merck
O-035
Supelco
オランザピン-d8
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
オランザピン-D8 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17D8H12N4S
分子量:
320.48
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[s]1c2c(cc1C)C(=Nc4c(cccc4)N2)N3C(C(N(C(C3([2H])[2H])([2H])[2H])C)([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3/i7D2,8D2,9D2,10D2
InChI Key
KVWDHTXUZHCGIO-UFBJYANTSA-N
関連するカテゴリー
詳細
臨床毒性分析、治療薬血中濃度モニタリング、または同位体希釈法などLC/MSまたはGC/MSアプリケーションに使用するための内部標準。ジプレキサ®という商品名で販売されているオランザピンは、統合失調症および双極性障害の治療に使用される非典型的な抗精神病薬です。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zyprexa is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O-035-CC:
O-035-1ML:4548173333267
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)