Merck
L-032
Supelco
ラコサミド-13C, D3 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC12D3H15N2O3
分子量:
254.30
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])OC[C@@H](NC(C)=O)C(=O)NCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1/i2+1D3
InChI Key
VPPJLAIAVCUEMN-RUXIMPAMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臨床毒性や法医学分析から尿中薬物検査や同位体希釈法までのラコサミド試験におけるGC/MSまたはLC/MSアプリケーションに適した内部標準。ラコサミドは、部分発症痙攣発作および糖尿病性神経障害性疼痛の治療のために2008年後半にFDAが承認した新しい抗てんかん薬です。本剤はVimpat®の商品名で販売されています。
アプリケーション
  • ラコサミドの薬物動態研究: 研究では、超高性能液体クロマトグラフィーとタンデム質量分析(UPLC-MS/MS)を組み合わせて、ヒト血漿中のラコサミドを選択的に定量しました。ラコスミド-¹³C、D₃ は、健康な被験者における薬物動態評価中に正確な測定を容易にするための内部標準として使用され、用量依存的なダイナミクスの理解を深めました(Bharwad et al., 2020)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vimpat is a registered trademark of Harris FRC Corporation
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L-032-CC:
L-032-1ML:4548173346939