Merck
D-091
Supelco
10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14N2O2
CAS番号:
分子量:
254.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1C2=C(C=CC=C2)N(C(N)=O)C3=C(C=CC=C3)C1
InChI
1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)
InChI Key
BMPDWHIDQYTSHX-UHFFFAOYSA-N
詳細
Also known as monohydroxy carbamazepine (MHC), 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine is a pharmacologically-active, primary metabolite of oxcarbazepine in urine. Oxcarbazepine, sold under the trade name Trileptal®, is an anticonvulsant drug used primarily for the treatment of epilepsy along with reduction of anxiety symptoms and treatment of mood disorders. Suitable uses for this certified solution standard include as a starting material for calibrators and controls in LC/MS or GC/MS oxcarbazepine testing applications for clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trileptal is a registered trademark of Novartis Corporation
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2.0 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-091-1ML:
D-091-CHK:
D-091-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Julia Rossmann et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1000, 84-94 (2015-07-27)
Matrix effects that occur during quantitative measurement by liquid chromatography mass spectrometry specifically when using electrospray ionization are a widely recognized phenomenon. Sample matrix compounds affect the ionization process of the target analytes, lead to a low signal response, and