安全性情報
C-128
Supelco
Carbamazepine-10,11-epoxide-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C9H12N2O2
分子量:
258.22
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
This stable-labeled internal standard is suitable for use in quantitation of carbamazepine levels or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for applications in pain prescription monitoring, clinical toxicology, therapeutic drug monitoring or urine drug testing. Carbamazepine-10,11-epoxide is the primary active metabolite of carbamazepine, an anticonvulsant and moodstabilizing drug used primarily in the treatment of epilepsy and neuropathic pain.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-128-1ML:4548173355924
C-128-CC:
C-128-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)