certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. M1650000
traceable to USP 1432005
APIファミリー
parabens
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
125-128 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI Key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
私たちが提供する品質管理アプリケーション用の医薬品の二次標準物質は、製薬企業の研究室および製造業者にとって、社内のワーキングスタンダード調製品に代わる便利でコスト効率の高い代替品です。
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
334.4 °F
引火点(℃)
168 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
PHR1012-10G:
PHR1012-1G:
PHR1012-1G-BULK:
91564-1G:
PHR1012-10G-PW:
PHR1012-1G-PW:
91564-1G-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Methyl Paraben, analytical standard; Ethylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Propylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Butylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Separation of Methyl Paraben, analytical standard; Ethylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Propylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Butylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard