Merck
Y0001253
レベチラセタム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(αS)-α-エチル-2-オキソ-1-ピロリジンアセトアミド, 2(S)-(2-オキソピロリジン-1-イル)ブチルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14N2O2
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levetiracetam
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
InChI Key
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Levetiracetam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
レベチラセタムは、抗てんかん作用のあるピロリジンです。
レベチラセタムは、抗てんかん作用のあるピロリジンです。レベチラセタムの立体選択的結合は、中枢神経系におけるシナプス細胞膜に限定され、末梢組織での結合はみられません。レベチラセタムは、通常の神経興奮性に影響を与えずにバースト発火を抑制します。このことから、てんかん様のバースト発火の過同期および発作の伝達を選択的に抑制している可能性があります。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001253-110MG:
Y0001253-1EA:
Y0001253:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hai-Dun Yan et al.
Brain research bulletin, 90, 142-148 (2012-10-31)
Levetiracetam (LEV) is a widely used antiepileptic agent for partial refractory epilepsy in humans. LEV has unique antiepileptic effects in that it does not inhibit electroshock- or pentylenetetrazol-induced convulsion, but does inhibit seizures in kindling animal and spontaneously epileptic rat
D Consoli et al.
Cerebrovascular diseases (Basel, Switzerland), 34(4), 282-289 (2012-11-07)
Strokes are the leading cause of epileptic seizures in adults and account for 50% of seizures in those over the age of 65 years. The use of antiepileptic drugs to prevent recurrent poststroke seizures is recommended. One hundred and twenty-eight
Radica M Stepanović-Petrović et al.
Anesthesia and analgesia, 115(6), 1457-1466 (2012-11-13)
We have recently shown that levetiracetam, administered systemically, exerts an antihyperalgesic effect in a rat inflammatory pain model. In this study, we examined whether levetiracetam has local peripheral antihyperalgesic/anti-edematous effects in the same model of localized inflammation and whether opioidergic
Marjolein de Groot et al.
Neuro-oncology, 15(2), 216-223 (2012-12-13)
Treatment of high-grade glioma (HGG) patients with anti-epileptic drugs (AEDs) has met with various side effects, such as cognitive deterioration. The cognitive effects of both older and newer AEDs in HGG patients are largely unknown. The aim of this study
Benjamin W Y Lo et al.
The Canadian journal of neurological sciences. Le journal canadien des sciences neurologiques, 38(3), 475-486 (2011-04-26)
New evidence suggests that levetiracetam may be as effective as traditional agents, with better safety profile. To synthesize evidence regarding efficacy and tolerability of levetiracetam as first line, adjunctive or prophylactic antiepileptic agent. Study Selection & Data Extraction: Eligible studies