Merck
1359437
USP
(S)-(+)-2-アミノブタンアミド塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-2-アミノブチルアミド塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
138.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levetiracetam
メーカー/製品名
USP
mp
259-263 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
InChI Key
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Levetiracetam Related Compound B USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as
  • Levetiracetam
  • Levetiracetam Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1359437-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)