Merck
1359404
USP
レベチラセタム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(αS)-α-エチル-2-オキソ-1-ピロリジンアセトアミド, 2(S)-(2-オキソピロリジン-1-イル)ブチルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14N2O2
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levetiracetam
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
InChI Key
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Levetiracetam USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
レベチラセタムは、抗てんかん作用のあるピロリジンです。レベチラセタムの立体選択的結合は、中枢神経系におけるシナプス細胞膜に限定され、末梢組織での結合はみられません。レベチラセタムは、通常の神経興奮性に影響を与えずにバースト発火を抑制します。このことから、てんかん様のバースト発火の過同期および発作の伝達を選択的に抑制している可能性があります。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1359404-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gashirai K Mbizvo et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 9(9), CD001901-CD001901 (2012-09-14)
Epilepsy is an important neurological condition and drug resistance in epilepsy is particularly common in individuals with focal seizures. In this review, we summarise the current evidence regarding a new antiepileptic drug, levetiracetam, when used as add-on treatment for controlling
Benjamin W Y Lo et al.
The Canadian journal of neurological sciences. Le journal canadien des sciences neurologiques, 38(3), 475-486 (2011-04-26)
New evidence suggests that levetiracetam may be as effective as traditional agents, with better safety profile. To synthesize evidence regarding efficacy and tolerability of levetiracetam as first line, adjunctive or prophylactic antiepileptic agent. Study Selection & Data Extraction: Eligible studies
Brian Longo et al.
The Annals of pharmacotherapy, 43(10), 1692-1695 (2009-08-20)
To review data evaluating levetiracetam management of epilepsy during pregnancy. A literature search of PubMed (1966-June 2009) was performed using the terms pregnancy, epilepsy, levetiracetam, and anticonvulsants. Bibliographies of all articles retrieved were reviewed to identify additional relevant articles. All
Amy Z Crepeau et al.
Expert review of neurotherapeutics, 10(2), 159-171 (2010-02-09)
Levetiracetam was approved by the US FDA in 1999 after failing the traditional screening tests for antiepileptic drugs. In the 10 years since its introduction, it has become one of the first-line antiepileptic agents and has been evaluated in small
Vincenzo Belcastro et al.
Brain & development, 33(4), 289-293 (2010-07-16)
Several new antiepileptic drugs (AEDs) have been introduced for clinical use recently. These new AEDs, like the classic AEDs, target multiple cellular sites both pre- and postsynaptically. The use of AEDs as a possible neuroprotective strategy in brain ischemia is