Merck
1075757
USP
Bisoprolol fumarate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Bisoprolol hemifumarate salt, 1-[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol hemifumarate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H31NO4 · .5C4H4O4
CAS番号:
分子量:
383.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bisoprolol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2
InChI
1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI Key
VMDFASMUILANOL-WXXKFALUSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
  • Chromatographic Techniques for Assessment of Bisoprolol Fumarate and Perindopril Arginine in Solid Formulations under Various Stress Conditions and Application to Six Sigma, Content Uniformity, and Comparative Dissolution Approaches - Presents advanced chromatographic methods to assess Bisoprolol fumarate in pharmaceutical formulations, crucial for ensuring high standards in drug quality and stability (Mahmoud OA et al., 2023).
生物化学的/生理学的作用
Cardioselective β1-adrenoceptor antagonist.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Heart
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1075757-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Naseem A Charoo et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(2), 378-391 (2014-01-03)
Literature data relevant to the decision to allow a waiver of in vivo bioequivalence (BE) testing for the approval of immediate-release (IR) solid oral dosage forms containing bisoprolol as the sole active pharmaceutical ingredient (API) are reviewed. Bisoprolol is classified
Roman Gähwiler et al.
Praxis, 103(9), 527-531 (2014-04-24)
We report the case of a 38-year patient who presented in our outpatient clinic for cardiac evaluation and assessment as volunteer firefighter. The patient had an asymptomatic sinustachycardia, which was diagnosed at the age of 15. After we excluded secondary
In reply.
Catherine Ashes et al.
Anesthesiology, 120(5), 1287-1288 (2014-04-24)
Does β selectivity really affect outcome?
Jordan Field Wicker et al.
Anesthesiology, 120(5), 1286-1287 (2014-04-24)