Merck
R2408
Sigma-Aldrich
ロシグリタゾン
≥98% (HPLC), powder, PPARγ agonist
別名:
ロシグリタゾン, 5-[[4-[2-(メチル-2-ピリジニルアミノ)エトキシ]フェニル]メチル]-2,4-チアゾリジンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H19N3O3S
CAS番号:
分子量:
357.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ロシグリタゾン, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3
InChI
1S/C18H19N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23)
InChI Key
YASAKCUCGLMORW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARG(5468)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ロシグリタゾンはチアゾリジンジオンファミリーの一つです。膵臓ベータ細胞によるインスリンの刺激と放出を増加させることなく、標的細胞のインスリンへの反応を強化することで血糖値を効果的に下げます。ロシグリタゾンは、脂肪形成、グルコース代謝、遺伝子ネットワークの調節に重要な役割を果たす核ペルオキシソーム増殖因子活性化(PPAR)受容体ガンマを活性化することによって機能します。チアゾリジンジオンとして高い効力を示し、PPAR-ガンマに対する結合親和性はピオグリタゾンの 30 倍です。さらに、骨格筋と脂肪組織でインスリン刺激 IRS-1/2 を増加させ、GLUT4 グルコーストランスポーターの発現につながります。
アプリケーション
ロシグリタゾンは下記に使用されます。
  • 脂肪細胞分化のための培地成分として
  • ヒト結腸がん細胞株の細胞増殖アッセイ
  • 脂肪細胞における Bcl-2-様タンパク質 13(Bcl2l13)発現
  • ペルオキシソーム増殖剤応答性受容体ガンマ(PPARγ)リガンドとして
生物化学的/生理学的作用
ロシグリタゾンは、PPARγの強力な作動薬で、ヒト受容体に対するEC50値は43 nMです。抗糖尿病薬であり、脂肪細胞のPPARγ受容体と結合することによってインスリン感受性改善薬として働き、細胞のインスリンに対する応答性をより高めます。
特徴および利点
本化合物は グラクソスミスクラインにより開発されました。医薬品として開発された化合物および承認された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧する場合は、こちらをクリックしてください。
本化合物は、ADME Tox および遺伝子制御研究のための注目製品の一つです。ADME Tox および 遺伝子制御研究用のその他の注目製品もご覧ください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction の AMPKs および Nuclear Receptors(PPARs)のページに記載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
R2408-BULK:
R2408-VAR:
R2408-10MG:
R2408-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A novel role for Bcl2l13 in promoting beige adipocyte biogenesis
Ju L, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 506(3), 485-491 (2018)
Jérôme Carayol et al.
Nature communications, 8(1), 2084-2084 (2017-12-14)
Thousands of genetic variants have been associated with complex traits through genome-wide association studies. However, the functional variants or mechanistic consequences remain elusive. Intermediate traits such as gene expression or protein levels are good proxies of the metabolic state of
Rosiglitazone diminishes the high-glucose-induced modulation of 5-fluorouracil cytotoxicity in colorectal cancer cells
Lau MF, et al.
EXCLI Journal, 17, 186-186 (2018)
Siyu Xie et al.
Nutrients, 11(7) (2019-07-22)
Promoting white-to-beige adipocyte transition is a promising approach for obesity treatment. Although Liensinine (Lie), a kind of isoquinoline alkaloid, has been reported to affect white-to-beige adipocyte transition, its effects on inhibiting beige adipocytes recovering to white adipocytes and maintaining the
María Isabel Cuartero et al.
Stroke, 44(12), 3498-3508 (2013-10-19)
Neutrophils have been traditionally recognized as major mediators of a deleterious inflammatory response in acute ischemic stroke, but their potential as a therapeutic target remains unexplored. Recent evidence indicates that neutrophils may acquire different phenotypes and contribute to resolution of