Merck
T2877
Sigma-Aldrich
3,3′,5-トリヨード-L-チロニン
≥95% (HPLC), powder
別名:
O-(4-ヒドロキシ-3-ヨードフェニル)-3,5-ジヨード-L-チロシン, T3, リオチロニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12I3NO4
CAS番号:
分子量:
650.97
Beilstein:
2710227
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]25/D +23.0°, c = 2 in 1 N HCl: ethanol, 1:2
テクニック
transfection: suitable
mp
234-238 °C (lit.)
溶解性
4 M NH4OH in methanol: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI Key
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,3',5-トリヨード-L-チロニンは、二重抗体ラジオイムノアッセイによるインスリン様成長因子 I アッセイに使用することが可能です。本製品は in vitro における 293T 細胞のトランスフェクションにも使用可能です。
生物化学的/生理学的作用
3,3',5-トリヨード-L-チロニンは O-(4-ヒドロキシ-3-ヨードフェニル)-3,5-ジヨード-L-チロシンまたは T3 とも呼ばれる生物学的に活性な甲状腺ホルモンです。トリヨードチロニンは甲状腺機能低下症患者の気分および神経心理学機能を向上させます。本製品は肝臓の FGF21 発現も正に調節し、ヘキソキナーゼ、肝臓のグルコース-6-ホスファターゼ、ミトコンドリアの酸化的リン酸化酵素など多数の代謝酵素を活性化することにより、糖、脂質およびタンパク質の代謝分解を促進します。さらに、本製品は小児の正常な体成長を可能とし、胎児の中枢神経成熟に極めて重要です。
調製ノート
3,3',5-トリヨード-L-チロニンは、5 mg/mL の濃度で MeOH 中の 4M NH4OH に溶け無色から淡黄色の澄明からわずかに濁った溶液を生成します。
その他情報
本製品は細胞培養試験が行われていません。細胞培養に適した無菌版が提供されています。T5516は無菌調製であり、細胞培養試験が行われています。T2877の製品ページをご覧くささい。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T2877-1G:4548173991771
T2877-BULK:
T2877-100MG:4548173991764
T2877-500MG:4548173991795
T2877-VAR:
T2877-5G:4548173991801
T2877-250MG:4548173991788
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
W A Head et al.
Journal of animal science, 74(9), 2152-2157 (1996-09-01)
Targhee ewes (n = 22, average age 5 yr) rearing twin lambs were used to investigate serum growth hormone (GH), IGF-I, triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), and prolactin (PRL; ewes only) concentrations associated with selection pressure for lifetime production of kilograms
R Bunevicius et al.
The New England journal of medicine, 340(6), 424-429 (1999-02-11)
Patients with hypothyroidism are usually treated with thyroxine (levothyroxine) only, although both thyroxine and triiodothyronine are secreted by the normal thyroid gland. Whether thyroid secretion of triiodothyronine is physiologically important is unknown. We compared the effects of thyroxine alone with
Soledad Bárez-López et al.
PloS one, 14(12), e0226017-e0226017 (2019-12-07)
Patients lacking the thyroid hormone (TH) transporter MCT8 present abnormal serum levels of TH: low thyroxine and high triiodothyronine. They also have severe neurodevelopmental defects resulting from cerebral hypothyroidism, most likely due to impaired TH transport across the brain barriers.
Andrew C Adams et al.
The Journal of biological chemistry, 285(19), 14078-14082 (2010-03-20)
Thyroid hormone has profound and diverse effects on liver metabolism. Here we show that tri-iodothyronine (T3) treatment in mice acutely and specifically induces hepatic expression of the metabolic regulator fibroblast growth factor 21 (FGF21). Mice treated with T3 showed a
Takahiro Nojiri et al.
Endocrine journal, 66(5), 409-422 (2019-03-01)
Graves' Disease is a representative autoimmune thyroid disease that presents with hyperthyroidism. Emerging evidence has shown the involvement of lysophosphatidic acid (LPA) and its producing enzyme, autotaxin (ATX), in the pathogenesis of various diseases; among them, the involvement of the