製品名
フェノフィブラート, ≥99%, powder
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
色
off-white
オーガナイザー
Abbott
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
InChI Key
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARA(5465)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 血漿脂質、肝表現型および遺伝子発現に及ぼすその効果を研究するため
- 胸部大動脈の内皮依存性血管拡張に及ぼすその効果を研究するため
- NASHノックインマウスに高脂肪食(HFD)を投与してその効果を研究するため
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F6020-VAR:
F6020-BULK:
F6020-5G:
F6020-25G:
F6020-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Since cholesterol is a water-insoluble molecule it must be packaged for transport within the plasma. The particles that package cholesterol, cholesteryl esters, and triglycerides for transport, are called lipoproteins.
Since cholesterol is a water-insoluble molecule it must be packaged for transport within the plasma. The particles that package cholesterol, cholesteryl esters, and triglycerides for transport, are called lipoproteins.
Randomized controlled clinical studies have suggested 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors (statins) are effective in both primary and secondary prevention of cardiovascular disease (CVD) events.
Antilipemic Agents