アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to off-white
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
オーガナイザー
Sanofi Aventis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(C)(=O)=O)cc23
InChI
1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H
InChI Key
DWKVCQXJYURSIQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , HCN4(10021) , KCNJ2(3759) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D9696-BULK:
D9696-50MG:
D9696-VAR:
D9696-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.