Merck
G5045
Sigma-Aldrich
GW6471
≥98% (HPLC), powder, PPARα antagonist
別名:
N-((2S)-2-(((1Z)-1-メチル-3-オキソ-3-(4-(トリフルオロメチル)フェニル)プロパ-1-エニル)アミノ)-3-(4-(2-(5-メチル-2-フェニル-1,3-オキサゾール-4-イル)エトキシ)フェニル)プロピル)プロパンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H36F3N3O4
CAS番号:
分子量:
619.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
GW6471, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)NC[C@H](Cc1ccc(OCCc2nc(oc2C)-c3ccccc3)cc1)N\C(C)=C/C(=O)c4ccc(cc4)C(F)(F)F
InChI
1S/C35H36F3N3O4/c1-4-33(43)39-22-29(40-23(2)20-32(42)26-12-14-28(15-13-26)35(36,37)38)21-25-10-16-30(17-11-25)44-19-18-31-24(3)45-34(41-31)27-8-6-5-7-9-27/h5-17,20,29,40H,4,18-19,21-22H2,1-3H3,(H,39,43)/b23-20-/t29-/m0/s1
InChI Key
TYEFSRMOUXWTDN-DYQICHDWSA-N
詳細
GW6471は腎細胞癌におけるG0/G1でのアポトーシスおよび細胞周期停止を防ぎます。解糖作用の阻害と関連する脂肪酸の酸化および酸化的リン酸化の増進を縮小します。
アプリケーション
GW6471は次の用途で使用されています。
  • ペルフルオロオクタン酸(PFOA)誘発発生心毒性におけるペルオキシソーム増殖因子活性化受容体(PPAR)αの役割について研究するため。
  • 過栄養に対するベザフィブラート(BZA)の保護作用を無効化するため。
  • B型肝炎ウイルス(HBV)コアプロモーターの活性増大を阻止するため。
生物化学的/生理学的作用
GW6471はPPARαアンタゴニストであり、GW409544誘導性のPPARαの活性化を完全に遮断し、IC50 = 0.24 μMです。GW6471はコリプレッサ-と効果的に相互作用するPPARα の立体配座を誘導します。
特徴および利点
この化合物はグラクソスミスクラインによって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionの核内受容体(PPAR)のページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
この化合物は、遺伝子制御研究に使用するための製品です。その他の主要な遺伝子制御製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向け生理活性小分子の詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G5045-25MG:
G5045-VAR:
G5045-BULK:
G5045-BULK-CR:
G5045-IP:
G5045-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chun Wang et al.
Environmental health perspectives, 119(12), 1739-1744 (2011-08-19)
Numerous man-made pollutants activate the aryl hydrocarbon receptor (AhR) and are risk factors for type 2 diabetes. AhR signaling also affects molecular clock genes to influence glucose metabolism. We investigated mechanisms by which AhR activation affects glucose metabolism. Glucose tolerance
PPARalpha inhibition modulates multiple reprogrammed metabolic pathways in kidney cancer and attenuates tumor growth
Abu AO, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 308(11), C890-C898 (2015)
Bezafibrate attenuates pressure overload-induced cardiac hypertrophy and fibrosis
Xu SC, et al.
PPAR Research, 2017 (2017)
Shiori Ikeguchi et al.
Journal of pharmacological sciences, 138(1), 9-15 (2018-09-24)
10-oxo-trans-11-octadecenoic acid (KetoC) and 10-hydroxy-cis-12-octadecenoic acid (HYA) are long-chain fatty acids generated from linoleic acid by the gut lactic acid bacterium Lactobacillus plantarum. These fatty acids have been reported to have anti-inflammatory activity in the intestine. However, little is known
Hongliang Li et al.
European journal of pharmacology, 812, 155-162 (2017-07-19)
We examined the effects of the PPARα activator fenofibrate on voltage-dependent K