Merck
P0359
Sigma-Aldrich
パルミトイルエタノールアミド
≥98% (HPLC), powder, cannabinoid receptor agonist
別名:
N-(2-ヒドロキシエチル)ヘキサデカンアミド, PEA, パルミドロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H37NO2
CAS番号:
分子量:
299.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
パルミトイルエタノールアミド,
フォーム
powder
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
InChI Key
HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
パルミトイルエタノールアミドは質量分析(MS/MS)における標準物質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
パルミトイルエタノールアミド(PEA)は、エタノールアミンとパルミチン酸の天然型脂肪酸アミドです。ダイズ、卵黄、およびその他多くの食物源で認められます。PEAは、内因性のカンナビノイド受容体アゴニストです。ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体α(PPAR-α)リガンドです。PEAには抗炎症、抗アレルギー、神経保護、鎮痛作用があります。脂質メディエータのクラスおよびN-アシルエタノールアミンファミリーに属しています。PEAは活性化肥満細胞からの炎症促進性メディエータの放出を阻害し、神経損傷部位における活性化肥満細胞の動員を防止します。
関連事項
アナンダミドの構造アナログです。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0359-50MG:
P0359-10MG:
P0359-BULK:
P0359-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
GW6471 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G5045
GW6471
C18:1 anandamide Avanti Research™ - A Croda Brand 870432P, powder
Avanti
870432P
C18:1 anandamide
GW7647 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G6793
GW7647
Melania Melis et al.
The Laryngoscope, 129(9), E307-E312 (2019-01-25)
Taste sensitivity varies greatly among individuals influencing eating behavior and health, consequently the disorders of this sense can affect the quality of life. The ability to perceive the bitter of thiourea compounds, such as phenylthiocarbamide (PTC), has been largely reported
Didier M Lambert et al.
Current medicinal chemistry, 9(6), 663-674 (2002-04-12)
The discovery of anandamide as an endogenous ligand for the cannabinoid receptors has led to a resurgence of interest in the fatty acid amides. However, N-palmitoylethanolamine (PEA), a shorter and fully saturated analogue of anandamide, has been known since the
Xiao Shi et al.
PloS one, 11(3), e0152581-e0152581 (2016-04-01)
Methamphetamine (MA) and neurotransmitter precursors and metabolites such as tyramine, octopamine, and β-phenethylamine stimulate the G protein-coupled trace amine-associated receptor 1 (TAAR1). TAAR1 has been implicated in human conditions including obesity, schizophrenia, depression, fibromyalgia, migraine, and addiction. Additionally TAAR1 is
Tessa L Crume et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 215(5), 609-609 (2016-10-30)
Consistent evidence of an influence of maternal dietary intake during pregnancy on infant body size and composition in human populations is lacking, despite robust evidence in animal models. We sought to evaluate the influence of maternal macronutrient intake and balance
Lili He et al.
Journal of chromatographic science, 54(8), 1428-1434 (2016-05-04)
This article aims to build up a simple, rapid and accurate capillary zone electrophoresis (CZE) method for the separation of biogenic amines (BAs). Here, 10 key BAs (phenethylamine, histamine, tryptamine, tyramine, 5-hydroxytryptamine, octopamine, dopamine, norepinephrine, epinephrine and carnosine) owning significant