Merck
5.04359
Sigma-Aldrich
Palmitoylethanolamide
別名:
Palmitoylethanolamide, N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, PEA, Palmidrol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H37NO2
CAS番号:
分子量:
299.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥99% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white
溶解性
DMSO: 20 mM
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(CCO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
InChI Key
HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
詳細
An endogenous lipid that acts as a selective agonist for GPR55 receptors (EC50 = 4, 19 800 and >30 000 nM at GPR55, CB2 and CB1 receptors respectively). Producing robust anti-inflammatory actions by activating PPARα (EC50 = 3 µM).
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
GPR55 receptor
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
調製ノート
Slight warming is required for complete solubilization.
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Griffin, G., et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.292, 886.
Lambert, D., et al. 2001. Epilepsia.42, 321.
Lambert, D., et al. 2002. Curr. Med. Chem.9, 663.
Lo Verme, J., et al. 2005. Life Sci.77, 1685.
Re, G., et al. 2005. Vet. J.173, 21.
Ryberg, R., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 1092.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2