アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
ethanol solution
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C28H41NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-28(32)29-23-22-25-20-21-26(30)27(31)24-25/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-21,24,30-31H,2-5,8,11,14,17-19,22-23H2,1H3,(H,29,32)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
MVVPIAAVGAWJNQ-DOFZRALJSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A8848-5MG:4548173358871
A8848-BULK:
A8848-5MG-PW:
A8848-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック