アッセイ
≥97.0% (TLC)
フォーム
oil
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
colorless to light yellow
溶解性
ethanol: soluble
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NCCO
InChI
1S/C22H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
LGEQQWMQCRIYKG-DOFZRALJSA-N
遺伝子情報
rat ... Cnr1(25248)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 内因性カンナビノイド系と内在性オピオイド系間の相互作用が、帝王切開術を受ける妊婦の術後オピオイド使用に影響を与える可能性:アラキドニルエタノールアミドとオピオイド系との相互作用を調査し、術後疼痛とオピオイド使用の管理改善に役立つ知見を提供しています(Stone et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0580-VAR:
A0580-BULK:
A0580-5MG:
A0580PROC:
A0580-25MG:
A0580-5MG-PW:
A0580-PH:
この製品を見ている人はこちらもチェック