安全性情報
C5135
Sigma-Aldrich
EL
pH range 6.0-8.0
別名:
PEG-35ヒマシ油, ポリオキシル-35ヒマシ油, マクロゴルグリセロールリシノール酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
分子量
~2500 g/mol
pH範囲
6.0-8.0
HLB
12 - 14
アプリケーション
sample preservation
SMILES記法
ClCC(OC(=O)N)CCl
InChI
1S/C4H7Cl2NO2/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3H,1-2H2,(H2,7,8)
InChI Key
JMNCUXPHXKHBPY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Castor Oil, Ethoxylatedは、ヒマシ油をエチレンオキシドと反応させることにより製造される非イオン性可溶化剤および乳化剤です。これは26℃超の温度で透明な淡黄色の油状液体です。@°@かすかに特徴のある匂いがします。
Castor Oil, Ethoxylatedはポリエチレンオキシド界面活性剤であり、粘性があります。本化合物の疎水性親油性バランス値は12~14です。
アプリケーション
Castor Oil, Ethoxylatedは、染料の溶解性を改善させる界面活性剤、および膜貫通透過性を増大させる界面活性剤として使用されています。これは、細胞における薬物/刺激物質送達用の溶媒として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Castor Oil, Ethoxylatedは、医薬品の脂質ベースの製剤および化粧品の可溶化に使用されます。Castor Oil, Ethoxylatedは、水不溶性活性物質および他の疎水性化合物の半固体と液体製剤の製造に適しています。その乳化機能により、生体膜ベースの薬物輸送研究に応用されています。
その他情報
ヒマシ油およびエチレンオキシドの誘導体。
法的情報
Cremophor is a registered trademark of BASF SE
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
494.6 °F - Not applicable
引火点(℃)
257 °C - Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C5135-100G:
C5135-500G:
C5135-BULK:
C5135-VAR:
C5135-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Independent evaluation of the anatomical and behavioral effects of Taxol in rat models of spinal cord injury.
Popovich PG
Experimental Neurology, 261, 97-97 (2014)
Large-scale imaging of cortical network activity with calcium indicators.
Ikegaya Y
Neuroscience Research, 52, 132-132 (2005)
Colloidal nanocarriers for the enhanced cutaneous delivery of naftifine: characterization studies and in vitro and in vivo evaluations
Erdal MS, et al.
International journal of nanomedicine, 11, 1027-1027 (2016)
A nonionic polyethylene oxide (PEO) surfactant model: experimental and molecular dynamics studies of Kolliphor EL
Suys EJA, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 108(1), 193-204 (2019)
Triiodothyronine reverses depressed contractile performance after excessive catecholamine stimulation.
Timek T
The Annals of Thoracic Surgery, 66, 1618-1618 (1998)