分子量
average Mw 380-420 g/mol (from OH-value (56100*2/OHZ))
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
reducing substances, complies
≤0.1% sulfated ash
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol (sum)
≤0.5 g acetic acid (per 100 g)
≤1 ppm ethylene oxide
≤1 ppm lead (verified on random samples only)
≤1.0% water
≤10 ppm dioxan
≤15 ppm formaldehyde
≤5 ppm heavy metals (verfied on random samples only)
≤620 ppm ethylene glycol
pH
4.5-7.0 (50 g/L)
粘度
105-130 mPa.s(20 °C) (6.8-8.0 CS (98.9°C)
ヒドロキシル価
267‑295 mg KOH/g
溶解性
H2O: 10%, clear, colorless
適合性
complies for acidity or alkalinity
SMILES記法
C(CO)O
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この研究グレード製品は、R&D および開発のみでの使用を目的とします。
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
06855-BULK:
06855-1KG:
06855-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック