分子量
average Mw 285-315 g/mol (from OH-value (56100*2)/OHZ)
不純物
reducing substances, complies
≤0.1% sulfated ash
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol (sum)
≤1 ppm ethylene oxide
≤1 ppm lead (verified on random samples only)
≤1.0% water
≤10 ppm dioxan
≤15 ppm formaldehyde
≤5 ppm heavy metals (verified on random samples only)
0.5 g acetic acid (per 100 g)
620 ppm ethylene oxide
pH
4.5-7.0 (50 g/L)
粘度
80-105 mPa.s(20 °C) (5.4-6.4 CS (98.9°C))
ヒドロキシル価
340‑394 mg KOH/g
溶解性
H2O: 10%, clear, colorless
適合性
complies for acidity or alkalinity
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This research grade product is intended for use in R&D and development only.
WGK
WGK 1
引火点(°F)
428.0 °F - closed cup
引火点(℃)
220.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
91462-BULK:
91462-VAR:
91462-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック