詳細
non-ionic
品質水準
製品種目
BioXtra
フォーム
viscous liquid
分子量
micellar avg mol wt 79,000
average mol wt 1310
組成
Oleic acid, ~70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
凝集数
60
テクニック
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
不純物
≤0.025% Phosphorus (P)
強熱残分
<0.1%
CMC
0.012 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point 65 °C
密度
1.06 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
微量陽イオン
Al: <0.0005%
Ca: <0.001%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
HLB
15
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI Key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- マウスにおけるin vivo 試験を実施するための免疫抑制処理用ラパマイシン(RAPA)の溶解
- in vivoリモデリンの毒性と小分子投与を評価するためのリモデリンとリモデリンFlourの溶解
- 総葉酸の微生物学的アッセイのためのアッセイ培地の調製
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8074-500ML:
P8074-VAR:
P8074-100ML:
P8074-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック