詳細
non-ionic
濃度
10%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1C(CC(C1C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI Key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
哺乳動物細胞株からの選択的なタンパク質抽出や核の単離に用いられる非イオン性界面活性剤です。
構成
抗酸化剤としてブチルヒドロキシトルエン(BHT)を含んでいます。
品質
低過酸化物
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
P8192-6X10ML:
P8192-VAR:
P8192-10ML:
P8192-BULK:
P8192-5X10ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
R G Deshpande et al.
Journal of medical microbiology, 46(3), 233-238 (1997-03-01)
Contact-dependent haemolytic activity was observed with cells of Mycobacterium tuberculosis H(37)Rv and M. tuberculosis H(37)Ra, but not with those of M. bovis, M. bovis BCG and M. africanum. Culture filtrates of all these strains did not exhibit any haemolytic activity.
Isolation of subcellular organelles.
B Storrie et al.
Methods in enzymology, 182, 203-225 (1990-01-01)
Mylène Tajan et al.
Nature communications, 12(1), 366-366 (2021-01-16)
Many tumour cells show dependence on exogenous serine and dietary serine and glycine starvation can inhibit the growth of these cancers and extend survival in mice. However, numerous mechanisms promote resistance to this therapeutic approach, including enhanced expression of the de