詳細
non-ionic
フォーム
viscous liquid
分子量
micellar avg mol wt 79,000
average mol wt 1310
組成
Oleic acid, ~70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
凝集数
60
不純物
≤0.5 μmol/g Peroxides
≤1.0 μmol/g Carbonyls
≤3.0% water
CMC
0.012 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point 65 °C
密度
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
15
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI Key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P6474-5X10ML:
P6474-10ML:
P6474-100ML:
P6474PROC:
P6474-CP:
P6474-BULK:
P6474-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック