由来生物
Ricinus communis
品質水準
認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
フォーム
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
313 °C (lit.)
密度
0.952-0.965 g/mL at 25
脂質タイプ
oils
SMILES記法
O(C(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)C(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC
InChI
1S/C57H104O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h25-27,34-36,51-54,58-60H,4-24,28-33,37-50H2,1-3H3/b
InChI Key
ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類
危険等級III
Jan Code
83912-1L:
83912-VAR:
83912-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック