安全性情報
P2144
Sigma-Aldrich
落花生油
delivery vehicle for lipophilic compounds
別名:
落花生油
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
由来生物
peanut oil
フォーム
liquid
組成
Unsaturated fatty acids, ~80%
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
oleic acid
脂質タイプ
oils
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Arachis hypogaea Lから抽出されたピーナッツオイルは、熱帯地域における食用油の原料です。ピーナッツオイルは、高濃度のオレイン酸およびリノール酸を含みます。せっけんや化粧品など、多くの産業的アプリケーションを持っています。
アプリケーション
ピーナッツオイルは、タモキシフェンのストック溶液の調製に使用されています。また、in vivo実験における殺虫剤や殺菌剤化合物の溶解にも使用されています。
非極性溶媒であり、脂肪酸の長鎖グリセリドを主に含み、親油性化合物の輸送に使用されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類
危険等級III
Jan Code
P2144-BULK:
P2144-250ML:
P2144-1L:
P2144-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Chemical analyses of groundnut (Arachis hypogaea) oil
Anyasor GN, et al.
Pakistan journal of nutrition, 8(3), 269-272 (2009)
The combined antiandrogenic effects of five commonly used pesticides
Birkhoj M, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 201(1), 10-20 (2004)
Inducible gene targeting in the neonatal vasculature and analysis of retinal angiogenesis in mice
Pitulescu ME, et al.
Nature Protocols, 5(9), 1518-1518 (2010)
Sergio Parra et al.
BMC pharmacology & toxicology, 15, 29-29 (2014-06-06)
Regulator of G protein signaling (RGS) proteins suppress G protein coupled receptor signaling by catalyzing the hydrolysis of Gα-bound guanine nucleotide triphosphate. Transgenic mice in which RGS-mediated regulation of Gαi2 is lost (RGS insensitive Gαi2G184S) exhibit beneficial (protection against ischemic
Susana Mingote et al.
Frontiers in systems neuroscience, 9, 165-165 (2016-01-19)
Genetic pharmacotherapy is an early drug development strategy for the identification of novel CNS targets in mouse models prior to the development of specific ligands. Here for the first time, we have implemented this strategy to address the potential therapeutic