安全性情報
S3547
Sigma-Aldrich
ゴマ油
Antioxidant, delivery vehicle for fat-soluble compounds
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
由来生物
Sesamum indicum (sesame)
品質水準
形状
liquid
密度
0.92 g/mL at 25 °C
官能基
oleic acid
脂質タイプ
oils
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゴマ油はバイオディーゼルの生産で使用することができ、ディーゼル燃料の実行可能な代替物になる可能性があります。ゴマ油は、栄養補助食品として与えられた時、局所脳虚血のラットの脳海馬における神経保護活性を持つ抗酸化剤として作用します。ゴマ油の消費は、糖尿病のラットにおける血糖、グリコシル化ヘモグロビン、リピド過酸化および抗酸化剤レベルに対し有益な影響を与えます。
アプリケーション
ゴマ油は以下のことに適しています:
  • 遊離テストステロンの溶解
  • タモキシフェン腹腔内注射液の調製
  • 芳香族化可能アンドロゲンテストステロンおよび非芳香族化可能アンドロゲン5α-ジヒドロテストステロンの溶解
  • 安息香酸エストラジオールの注射液用デリバリー担体
  • プロゲステロンおよびエストラジオール-17βの溶解
  • アセチル-11-ケト-β-ボスウェリン酸の半合成形態の溶解
研究用途でステロイド系ホルモンおよび毒素などの脂溶性化合物の送達ビヒクルとして使用されます。ゴマ油は抗酸化剤特性を有しており、動物性モデルにおいてリポ多糖体(LPS)-刺激性酸化ストレスを防ぐことが示されました。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
491.0 °F
引火点(℃)
255 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S3547-1L:
S3547-BULK:
S3547-VAR:
S3547-250ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Abdurrahman Saydut et al.
Bioresource technology, 99(14), 6656-6660 (2008-01-08)
The sesame (Sesamum indicum L.) oil was extracted from the seeds of the sesame that grows in Diyarbakir, SE Anatolia of Turkey. Sesame seed oil was obtained in 58wt/wt%, by traditional solvent extraction. The methylester of sesame (Sesamum indicum L.)
Saif Ahmad et al.
Life sciences, 79(20), 1921-1928 (2006-07-11)
Oxidative stress may be regarded as an imbalance between free radical production and opposing antioxidant defenses. Free radical oxidative stress is implicated in rat cerebral ischemia and naturaceutical antioxidants are dietary supplements that have been reported to have neuroprotective activity.
Justin T Hsieh et al.
Neuroendocrinology, 103(5), 518-530 (2015-09-12)
Preclinical evidence suggests that progesterone improves recovery after intracerebral hemorrhage (ICH); however, gonadal hormones have sex-specific effects. Therefore, an experimental model of ICH was used to assess recovery after progesterone administration in male and female rats. ICH was induced in
C Anthoni et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 290(6), G1131-G1137 (2006-01-21)
Recent clinical trials of the gum resin of Boswellia serrata have shown promising results in patients with ulcerative colitis. The objective of this study was to determine whether a semisynthetic form of acetyl-11-keto-beta-boswellic acid (sAKBA), the most potent anti-inflammatory component
Marek Demissie et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 295(2), E262-E268 (2008-06-12)
Androgen exposure during intrauterine life in nonhuman primates and in sheep results in a phenocopy of the reproductive and metabolic features of polycystic ovary syndrome (PCOS). Such exposure also results in reproductive features of PCOS in rodents. We investigated whether