Merck
O0383
Sigma-Aldrich
N-オレオイルエタノールアミン
~98% (TLC)
別名:
N-(cis-9-オクタデセノイル)エタノールアミン, N-(ヒドロキシエチル)オレアミド, OEA, オレオイルエタノールアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H39NO2
CAS番号:
分子量:
325.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
アッセイ
~98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
溶解性
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)NCCO
InChI
1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-
InChI Key
BOWVQLFMWHZBEF-KTKRTIGZSA-N
遺伝子情報
詳細
オレオイルエタノールアミド(OEA)は、内因性の脂肪酸エタノールアミンです。オレオイルエタノールアミド(OEA)は、小腸細胞、脂肪組織、ニューロンおよび星状細胞から生成されます。
アプリケーション
N-オレオイルエタノールアミンは、グルカゴン様ペプチド(GLP)-1RAを介した食欲抑制シグナル伝達および体重減少に与えるその効果を研究するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
オレオイルエタノールアミド(OEA)は脂質メディエーターであり、食物摂取などのさまざまな生物学的機能の制御に寄与します。小腸での遺伝子発現を調節します。OEAには、カンナビノイド受容体1型(CB1)、ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体(PPAR)、およびGタンパク質共役受容体119(GPR119)などのいくつかの受容体を始動する能力があります。
ペルオキシソ-ム増殖剤活性化受容体α(PPARα)のアゴニスト
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O0383-BULK:
O0383-25MG:
O0383-10MG:
O0383-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Sandrine Lecour et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 34(5), 509-518 (2002-06-12)
TNF alpha administration mimics ischemic preconditioning and neutralizing antibodies to TNF alpha and IL-1 beta abolish exercise-induced preconditioning. However, the pharmacology of TNF alpha's cardioprotective effects and associated downstream signaling events has not been delineated. We evaluated the temporal and
Byung-Koo Son et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-07-13)
A mixture of nanothin exfoliated (NTE) graphite and urea (CO(NH2)2) powder was treated with radio frequency (RF) thermal plasma to achieve in situ purification and nitrogen doping of NTE graphite using the high-temperature flame of the RF plasma. Reactive species
Oleoylethanolamide modulates glucagon-like peptide-1 receptor agonist signaling and enhances exendin-4-mediated weight loss in obese mice
Brown JD, et al.
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 315(4), R595-R608 (2018)
The Gastrointestinal Tract and Control of Food Intake
Physiology of the Gastrointestinal Tract, 2, 1963-1978 (2012)
Gustavo Provensi et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 20(5), 392-399 (2017-03-25)
The integrity of the brain histaminergic system is necessary for the unfolding of homeostatic and cognitive processes through the recruitment of alternative circuits with distinct temporal patterns. We recently demonstrated that the fat-sensing lipid mediator oleoylethanolamide indirectly activates histaminergic neurons