454863
D-erythro-MAPP
A synthetic analog of ceramide.
別名:
D-erythro-MAPP, (1S,2R)-D- erythro-2-(N-Myristoylamino)-1-phenyl-1-propanol, AC Inhibitor II, Acid Ceramidase Inhibitor II, D-e-MAPP, (1S,2R)-D-erythro-2-(N-Myristoylamino)-1-phenyl-1-propanol, AC Inhibitor II, Acid Ceramidase Inhibitor II, D-e-MAPP
アッセイ
≥98% (NMR)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
ethanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C23H39NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(25)24-20(2)23(26)21-17-14-13-15-18-21/h13-15,17-18,20,23,26H,3-12,16,19H2,1-2H3,(H,24,25)/t20-,23-/m1/s1
InChI Key
YLAZEWZHIRBZDA-NFBKMPQASA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Alkaline ceramidase
警告
再構成
その他情報
Hannun, Y.A. 1996. Science274, 1855.
WGK
WGK 1
Jan Code
454863-MG:
454863-1MG:
試験成績書(COA)