Merck
860430P
Avanti
C8 Galactosyl(α) Ceramide (d18:1/8:0)
D-galactosyl-α-1,1′ N-octanoyl-D-erythro-sphingosine, powder
別名:
C8 α-D-galactosyl ceramide; N-(octanoyl)-1-α-galactosyl-sphing-4-enine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H61NO8
CAS番号:
分子量:
587.83
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860430P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860430P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]([C@@]([H])(/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O)(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C32H61NO8/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-26(35)25(33-28(36)22-20-17-8-6-4-2)24-40-32-31(39)30(38)29(37)27(23-34)41-32/h19,21,25-27,29-32,34-35,37-39H,3-18,20,22-24H2,1-2H3,(H,33,36)/b21-19+/t25-,26+,27+,29-,30-,31+,32-/m0/s1
InChI Key
LCEXEEHGNKGJES-MKWYEPMISA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860430P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860430P-BULK:
860430P-VAR:
860430P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)