Merck
L9518
Sigma-Aldrich
リパーゼ Pseudomonassp. (シュードモナス)由来
Type XIII, lyophilized powder, ≥15 units/mg solid
別名:
lip, トリアシルグリセロールエステル加水分解酵素, 細胞外リパーゼ, トリアシルグリセリンアシルヒドロラーゼ, トリアシルグリセリンリパーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type XIII
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥15 units/mg solid
分子量
~134 kDa
組成
Protein, 40-65% biuret
保管温度
2-8°C
詳細
研究領域:細胞シグナル伝達
リパーゼは、酵素の α/β-ヒドロラーゼフォールドスーパーファミリーに属し、さまざまな組織で発現しています。例えば、肝リパーゼは肝臓に、リポタンパク質リパーゼは血管内皮表面に、ホルモン感受性リパーゼは脂肪細胞に、膵リパーゼは小腸に存在しています。
アプリケーション
シュードモナス属由来のリパーゼは、以下の用途で使用されています:
  • L-α-グリセロリン酸オキシターゼ(G3O-301、G3O-311、G3O-321)およびグリセロールキナーゼ(GYK-301、GYK-311)と組み合わせた場合の血清中のトリグリセリドの酵素学的測定。
  • ヤシ油からマイクロ波照射によりバイオディーゼルを酵素合成する研究において。
  • 宿主の健康における腸内細菌の役割を特定するためのトリグリセリド含有量の測定におい。
  • 高密度リポタンパク質 2(HDL2)と血漿に対するリパーゼの影響を in vitro で測定する際に。
生物化学的/生理学的作用
シュードモナス Pseudomonas 由来リパーゼは、ヒト末梢血中の単球遊走を阻害することが示されました。このリパーゼは、ヒスチジン塩基、セリン求核基、アスパラギンが関与するキモトリプシン様加水分解により機能します。リパーゼは脂質の輸送にも不可欠です。血清リパーゼ値の上昇は、膵炎でよく見られます。リパーゼは、トリアシルグリセリドを遊離脂肪酸およびグリセロールに分解する加水分解酵素です。
トリグリセリド、ジグリセリド、モノグリセリドが加水分解されます(反応速度の高い順)。
物性
等電点:5.95 -/+0.05
阻害薬:Hg++、Ag+イオン性界面活性剤
至適pH:7.0~9.0
至適温度:45~50oC
pH安定性:pH 7.0~9.0(25oC、20時間)
熱安定性:55oC未満(pH 7.0、10分)
単位の定義
1ユニットは、pH 7.0、37°C、1分間で、BSA存在下で1.0 μmolのグリセロールをトリグリセリドから生成する酵素量です。
物理的形状
安定剤としてMg+2、コール酸ナトリウム、およびウシ血清アルブミンを含む凍結乾燥粉末
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9518-VAR:
L9518-BULK:
L9518-500UN:
L9518-100UN:
L9518-EW:
L9518-1KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Gagné et al.
Canadian journal of microbiology, 47(10), 908-915 (2001-11-23)
Eight closely related thermophilic strains were isolated from an aerobic and thermophilic treatment of swine wastes. The pleomorphic cells (short and long rods; cocci) showed peritrichous flagella, terminally swollen sporangium, and liberated spores exhibiting hairy appendages. The Gram reaction was
Patrícia C M Da Rós et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 36(4), 443-451 (2012-08-21)
Optimal conditions for enzymatic synthesis of biodiesel from palm oil and ethanol were determined with lipase from Pseudomonas fluorescens immobilized on epoxy polysiloxane-polyvinyl alcohol hybrid composite under a microwave heating system. The main goal was to reduce the reaction time
Ming-Cheng Lin et al.
Chemistry and physics of lipids, 146(2), 85-93 (2007-02-06)
1,2-Ethylene-di-N-n-propylcarbamate (1) is characterized as an essential activator of Pseudomonas species lipase while 1,2-ethylene-di-N-n-butyl-, t-butyl-, n-heptyl-, and n-octyl-carbamates (2-5) are characterized as the pseudo substrate inhibitors of the enzyme in the presence of the detergent taurocholate or triton X-100. The
K E Jaeger et al.
Microbial pathogenesis, 10(3), 173-182 (1991-03-01)
Lipase was isolated from P. aeruginosa by ultrafiltration of sterile-filtered culture supernatant. Gel filtration on Sepharose 4B yielded a broad peak corresponding to a molecular mass range of 100 to 1000 kDa. Electron microscopy of a negatively stained lipase preparation
T Miida et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 20(11), 2428-2433 (2000-11-14)
Prebeta1-high density lipoprotein (prebeta1-HDL), the initial acceptor of cell-derived cholesterol, can be generated from HDL(2) by hepatic lipase. Because bezafibrate elevates lipase activity, it may increase prebeta1-HDL at the expense of HDL(2). To answer this question, we determined the apolipoprotein
プロトコル
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)