Merck
L0382
Sigma-Aldrich
リパーゼ ブタ膵臓由来
Type VI-S, ≥20,000 units/mg protein, lyophilized powder
別名:
PPL, トリアシルグリセリンアシルヒドロラーゼ, トリアシルグリセリンリパーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type VI-S
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥20,000 units/mg protein
組成
Protein, 40-70%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI Key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブタ膵臓由来のリパーゼ(PPL)は、N末端α/β型フォールドを有する小型球状タンパク質です。触媒三残基であるSer、Asp、His残基と、C末端β-サンドイッチドメインとで構成されています。PPLは、カルボキシエステラーゼファミリーのサブクラスに属しています。
アプリケーション
ブタ膵臓由来のリパーゼは、以下の用途に使用されています:
  • 植物抽出物によるリパーゼ阻害アッセイに
  • ゼラチン化デンプン/繊維混合物のin vitro消化に
  • 模擬腸液を用いて、発酵オーツ中のL. fermentumPC1による消化管状態を模倣するため
リパーゼは、キラルな化合物の分割およびエステル交換によるバイオディーゼルの製造のために工業的に用いられます。
生物化学的/生理学的作用
ブタ膵臓由来のリパーゼ(PPL)は脂肪(脂質)の加水分解を触媒します。PPLは、ほとんどの生物の食物脂質(例えば、トリグリセリド、脂肪、油)の消化、輸送、および処理において重要な役割を果たします。PPLは、費用効果が高く、生体内変換反応において有用です。高い選択性と、触媒活性を示します。また、布から油性染みを除去するための洗剤成分にも用いられています。
リパーゼは、水溶液中でのエステルの加水分解と、非水溶液中でのエステルの合成を触媒します。また、ポリ(エチレンテレフタラート)のエステル結合の加水分解により、水酸基とカルボキシル基を生成します。
リパーゼは、グリセロールと遊離脂肪酸へのトリアシルグリセロールの加水分解を触媒します。
単位の定義
1ユニットは、オリーブ油を使用してpH 7.7、37°C、1時間で、1.0マイクロ当量の脂肪酸をトリグリセリドから加水分解する酵素量です。
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L0382-RSAMPLE:
L0382-1MU:
L0382-100KU:
L0382-VAR:
L0382-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hua Zhao et al.
PloS one, 9(12), e114385-e114385 (2014-12-30)
Pancreatic lipase plays a key role in intestinal digestion of feed fat, and is often deficient in young animals such as weaning piglets. The objective of this study was to express and characterize a partial codon optimized porcine pancreatic lipase
Properties and biotechnological applications of porcine pancreatic lipase
Mendes AA, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 78 (2012)
Marcella Denaro et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-01-28)
Recently, several studies have highlighted the role of Citrus flavanones in counteracting oxidative stress and inflammatory response in bowel diseases. The aim of study was to identify the most promising Citrus flavanones by a preliminary antioxidant and anti-inflammatory screening by
Liwei Chen et al.
Frontiers in microbiology, 11, 609734-609734 (2020-12-22)
Lactobacillus fermentum PC1 with proven probiotic properties was used to ferment oats with added honey to develop a probiotic beverage with enhanced bioactive ingredients. The viable Lactobacilli were enumerated during the fermentation and storage at 4°C, as well as after
Yu-Cheng Lin et al.
The American journal of clinical nutrition, 99(4), 869-874 (2014-01-31)
A genome-wide association study identified variants in or near patatin-like phospholipase domain-containing-3 (PNPLA3), neurocan (NCAN), lysophospholipase-like 1 (LYPLAL1), glucokinase regulatory protein (GCKR), and protein phosphatase 1 regulatory subunit 3b (PPP1R3B) that were strongly associated with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)
資料
Lipid Induced Insulin Resistance