Merck
L8525
Sigma-Aldrich
リパーゼ Candida rugosa由来
lyophilized powder, ≥40,000 units/mg protein
別名:
トリアシルグリセリンアシルヒドロラーゼ, トリアシルグリセリンリパーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
fungus (Candida rugosa)
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥40,000 units/mg protein
組成
Protein, ≥4.0%
その他の活性
α-amylase ≤0.05 unit/mg solid
protease ≤0.001 units/mg solid
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI Key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Microbes of plant and animal basis mainly produce lipase enzyme. It can also be produced by marine organisms.
アプリケーション
リパーゼは、不斉化合物の分解およびバイオディーゼルのエステル交換プロセスのため、工業的に利用されています。
Lipase from C. rugosa is used to catalyze the synthesis of flavor esters such as pentyl propanoate and butyl butanoate used in food enhancement.
Lipase from Candida rugosa has been used in a study to assess the influence of phase segregation on enzyme hydrolytic activity.
Lipase from Candida rugosa has been used:
  • in the hydrolysis of loaded polycaprolactone–20% tricalcium phosphate (PCL–TCP) composites
  • in adsorption of proteins in emulsan/alginate beads and in enzyme assays
  • to catalyse methanolysis and hydrolysis reactions
生物化学的/生理学的作用
トリグリセリド、ジグリセリド、モノグリセリドが加水分解されます(反応速度の高い順)。
トリグリセリド、ジグリセリド、モノグリセリドが加水分解されます(反応速度の高い順)。
トリアシルグリセロールの、グリセロールと遊離脂肪酸への加水分解を触媒します。
Lipases are used in detergent, food, leather, pharmaceutical and diary industries. It has several characteristics like substrate specificity, stereospecificity and regioselectivity. It also participates in various bioconversion reactions like, hydrolysis, esterification, acidolysis and aminolysis.
単位の定義
1ユニットは、オリーブ油を使用してpH 7.2、37°C、1時間で、1.0マイクロ当量の脂肪酸をトリグリセリドから加水分解する酵素量です(30分間インキュベーション)。
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L8525-VAR:
L8525-250KU:
L8525-5MU:
L8525-1MU:
L8525-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies on the specificity of Candida rugosa lipase catalyzed esterification reactions in organic media.
BEZBRADICA, D.
J. Serb. Chem. Soc., 71, 31?41-31?41 (2006)
A M Brzozowski et al.
Nature, 351(6326), 491-494 (1991-06-06)
Lipases are hydrolytic enzymes which break down triacylglycerides into free fatty acids and glycerols. They have been classified as serine hydrolases owing to their inhibition by diethyl p-nitrophenyl phosphate. Lipase activity is greatly increased at the lipid-water interface, a phenomenon
Triggered release of proteins from emulsan-alginate beads
Castro G R, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 109(1-3), 149-157 (2005)
Marine fungal and bacterial isolates for lipase production: A comparative study
Advances in Food and Nutrition Research, 78, 71-94 (2016)
Enzymatic transesterification monitored by an easy-to-use Fourier transform infrared spectroscopy method
Natalello A, et al.
Biotechnology Journal, 8(1), 133-138 (2013)