Merck
62302
Sigma-Aldrich
リパーゼ Candida rugosa由来
lyophilized, powder (fine), 15-25 U/mg
別名:
CCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
fungus (Candida rugosa)
形状
lyophilized solid
powder (fine)
品質
lyophilized
比活性
15-25 U/mg
分子量
Mr ~67000
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI Key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Research area: Cell signaling
Lipase is a part of the alpha/beta-hydrolase fold superfamily of enzymes and is expressed in multiple tissues, including the liver, adipocytes, small intestine, and endothelial surface.
アプリケーション
Lipase from Candida rugosa has been used:
  • for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
  • for studying the immobilization of different lipase enzymes on graphene oxide support for high-efficiency biocatalysis.
生物化学的/生理学的作用
Candida rugosaのリパーゼは、加水分解反応、特にリシノール酸の産生を触媒することが知られています。
リパーゼは、トリアシルグリセロールのグリセロールと遊離脂肪酸への加水分解を触媒します。
単位の定義
1 unitは、トリオレイン(製品番号62314)を基質として、pH 8.0、40°C、1分間で、1 μmolのオレイン酸を遊離させる酵素量に相当します。
その他情報
ラセミ酸やアルコ-ルの予備的な分離に適した極めて立体特異性の高い触媒, 立体選択性なエステル合成, 穏やかな中性条件下におけるベンジル-アルキル間のエステル交換反応, 一部のリパ-ゼのエナンチオ選択性:参考
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62302-BULK-F:
62302-100MG-F:
62302-500MG-F:
62302-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B Cambou et al.
Biotechnology and bioengineering, 26(12), 1449-1454 (1984-12-01)
Lipase from Candida cylindracea has been found to be a highly stereospecific catalyst suitable for preparative resolution of racemic acids and alcohols. Using (R, S)-2-(p-chlorophenoxy) propionic acid (whose R isomer is a herbicide) and (R, S)-sec-butanol (a versatile synthon) as
A. Gutman et al.
Tetrahedron, 48, 8775-8775 (1992)
Y. Ikushima et al.
Chemistry Letters (Jpn), 109-109 (1993)
K. Hult et al.
Indian J. Chem. B, 32, 123-123 (1993)
Guan-Chun Chen et al.
Biotechnology letters, 33(3), 525-529 (2010-11-04)
Triacylglycerol lipase from Pseudomonas cepacia and Fe(3)O(4) magnetic nanoparticles were encapsulated simultaneously within biomimetic silica through the catalysis of polyallylamine. The encapsulation efficiency reached 96% with an activity recovery of 51%. After 5 h at 37°C, the activities of the