Merck
284467
Sigma-Aldrich
2-メトキシエタノール
anhydrous, 99.8%
別名:
エチレングリコールモノメチルエーテル, メチルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1731074
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.62 (vs air)
蒸気圧
6.17 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.8%
形状
liquid
自己発火温度
548 °F
expl. lim.
24.5 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-メトキシエタノールは、溶媒として以下の合成に使用されることがあります:
  • クロスカップリング反応に使用されるイリジウムベースの光酸化還元触媒の合成のための前駆体である、[(dF(CF3)ppy)2-Ir-μ-Cl]2複合体の合成。[dF(CF3)ppy = 2-(2,4-ジフルオロフェニル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン]
  • 水溶性、不揮発性および無臭の水素化スズ試薬の調製のための中間体である、3-(2-メトキシエトキシ)プロペンの合成。
WGK
""
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
284467-BULK:
284467-VAR:
284467-6X1L:4548173253695
284467-100ML:4548173221908
284467-2L:4548173221854
284467-PZ:
284467-900ML:
284467-1L:4548173221847
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shauna Robbennolt et al.
Scientific reports, 9(1), 10804-10804 (2019-07-28)
The magnetic properties of mesoporous cobalt ferrite films can be largely tuned by the application of an electric field using a liquid dielectric electrolyte. By applying a negative voltage, the cobalt ferrite becomes reduced, leading to an increase in saturation
Water-Soluble Tin Hydride: Tris [3-(2-Methoxyethoxy) Propyl] Stannane
Light J &amp; Breslow RA
Organic Syntheses, 72, 199-199 (1995)
Practical Syntheses of [2,2'-bipyridine]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]phenyl]iridium(III)hexafluorophosphate, [Ir{dF(CF3)ppy}2(bpy)]PF6 and [4,4'-bis(tert-butyl)-2,2'-bipyridine]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]phenyl]iridium(III)hexafluorophosphate...
Oderinde MS and Johannes JW
Organic Syntheses, 94, 77-77 (2017)
Xinjian Shi et al.
Nature communications, 8(1), 701-701 (2017-09-28)
Electrochemical production of hydrogen peroxide (H
Longlong Wang et al.
Nature communications, 11(1), 5889-5889 (2020-11-20)
The space charge layer (SCL) is generally considered one of the origins of the sluggish interfacial lithium-ion transport in all-solid-state lithium-ion batteries (ASSLIBs). However, in-situ visualization of the SCL effect on the interfacial lithium-ion transport in sulfide-based ASSLIBs is still