Merck
270482
Sigma-Aldrich
2-メトキシエタノール
suitable for HPLC, ≥99.9%
別名:
エチレングリコールモノメチルエーテル, メチルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1731074
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.62 (vs air)
品質水準
蒸気圧
6.17 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
自己発火温度
548 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
24.5 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.050% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 213 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この溶剤はガラス蒸留され、サブミクロンでろ過され、ロット間の一貫性を提供するための厳格な規格試験を受けています。
アプリケーション
HPLC機器および有機合成用途で使用するために設計されています。
2-メトキシエタノールの測定のため、ラット尿サンプルのLC-MSに使用されます。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Immune system, thymus
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270482-BULK:
270482-VAR:
270482-2L:4548173221878
270482-6X800ML:
270482-10L:
270482-6X500ML:
270482-100ML:4548173221861
270482-1L:4548173221922
270482-500ML:
270482-SAMPLE:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Robert A Hartman et al.
Journal of biomechanics, 45(2), 382-385 (2011-11-22)
Intervertebral disc degeneration, a leading cause of low back pain, poses a significant socioeconomic burden with a broad array of costly treatment options. Mechanical loading is important in disease progression and treatment. Connecting mechanics and biology is critical for determining
Conductometric, viscometric, and spectroscopic investigations on the solvation phenomena of alkali-metal ions and ion pairs in 2-methoxyethanol.
Das B and Hazra DK.
The Journal of Physical Chemistry, 99(1), 269-273 (1995)
Alberto Dessy et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 87(2), 236-242 (2011-06-17)
Therapeutic properties of Dead Sea Water (DSW) in the treatment of skin diseases such as atopic dermatitis, psoriasis and photo aging UV damaged skin have been well established. DSW is in fact rich in minerals such as calcium, magnesium, sodium
H-Y Chang et al.
Occupational and environmental medicine, 61(8), 697-702 (2004-07-20)
To evaluate the protective effectiveness of gloves from occupational exposure to 2-methoxyethanol (2-ME); and to examine the association of 2-methoxyacetic acid (MAA) in urine and plasma collected simultaneously from low 2-ME exposure and high 2-ME exposure workers in a semiconductor
Alberto Dessy et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 43(1-2), 57-64 (2011-03-30)
In the present work polymeric nanoparticles based on Poly (maleic anhydride-alt-butyl vinyl ether) 5% grafted with m-PEG (2000) and 95% grafted with 2-methoxyethanol (VAM41-PEG) were loaded with human hemoglobin (Hb) and characterized from a physicochemical point of view. The assessment
プロトコル
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43