グレード
reagent
蒸気密度
4.14 (vs air)
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
221 °C
expl. lim.
1.38-22.7 %
dilution
(for general lab use)
不純物
≤0.1% (water)
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Composition-explicit distillation curves of diesel fuel with glycol ether and glycol ester oxygenates: fuel analysis metrology to enable decreased particulate emissions.: Investigates the incorporation of diethylene glycol methyl ether into diesel fuels to reduce particulate emissions. This research is vital for environmental science, focusing on improving air quality and reducing the ecological impact of diesel engines (Smith BL et al., 2008).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
579548-1L:
579548-4L:
579548-VAR:
579548-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック