安全性情報
8.43825
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol dimethyl ether
(mixture of isomeres)for synthesis
別名:
Dipropylene glycol dimethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18O3
CAS番号:
分子量:
162.23
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
404-640-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.8 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
165 °C (DIN 51794)
有効性
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.77-5.57 % (v/v)
動粘度
1.12 cSt(20 °C)
bp
175 °C/1013 hPa
mp
-80 °C
転移温度
flash point 65 °C
密度
0.904 g/cm3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.902 - 0.906
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体