グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
5.6 (vs air)
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
expl. lim.
6.2 %
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
180-190 °C (lit.)
mp
-68 °C
密度
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E4658-BULK:
E4658-25ML:
E4658-500ML:
E4658-VAR:
E4658-VAR-D:
E4658-4L:
E4658-18L:
E4658-1L:
E4658-20L:
E4658-18L-CS:
この製品を見ている人はこちらもチェック