安全性情報
8.02932
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol diethyl ether
for synthesis
別名:
Diethylene glycol diethyl ether, Diethyl diglycol, Bis(2-ethoxyethyl) ether, 2-Ethoxyethyl ether, Diethyl Carbitol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5OCH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
203-963-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
174 °C
有効性
4970 mg/kg LD50, oral (Rat)
6097 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
189 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
転移温度
flash point 71 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
法的情報
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体