グレード
technical
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life
反応適合性
reagent type: reductant
包装
pk of 20 × 15 mL
濃度
0.7 M±0.2 M in diethylene glycol diethyl ether
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
InChI Key
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Biphenyl sodium complex solution is mainly favorable to the reduction of organic halogen compounds and is commonly used as a defluorination reagent in organic synthesis.
その他情報
Reagent for the quantitative release of covalently bound halogens for analytic determination ; Degradation of pesticides
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14446-20X15ML:
14446-15ML:
14446-1EA:
14446-BULK:
Journal of Environmental Quality, 1, 63-63 (1972)
WLB, Wasser, Luft Boden, 35, 75-75 (1991)
Determination of Total Organic Fluorine (TOF) in environmental samples using flow-injection and chromatographic methods
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 3(5), 1039-1045 (2011)
Sodium biphenyl method for determination of covalently bound fluorine in organic compounds and biological materials.
Analytical chemistry, 54(7), 1132-1137 (1982-06-01)