蒸気圧
64 mmHg ( 170 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
bp
247-249 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 3.5 g/L at 25 °C
密度
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChI Key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
325163-500G:
325163-BULK:
325163-VAR:
325163-100G:
325163-5ML:
325163-500ML:
325163-5G:
325163-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
325163-5ML | 4061826712702 |