Merck
284386
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルドデシルアミン
97%
別名:
1-(ジメチルアミノ)ドデカン, DDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
213.40
Beilstein:
1700191
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<129 mmHg ( 21 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4375 (lit.)
bp
80-82 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.787 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
InChI Key
YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
N,N-ジメチルドデシルアミンの用途:
  • トルエン中でのAu(コア)-Pd(シェル)バイメタルナノ粒子合成時のキャッピング剤、
  • N-アルキル-N,N-ジメチル基-1-アンモニオ-2-ヒドロキシ-3-プロパンスルホネートの合成
  • エピクロロヒドリン(アミン塩酸塩の存在下)または種々のジクロロ化合物との反応による新規なビス-四級アンモニウム塩の調製
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
284386-VAR:
284386-5ML:
284386-CH:
284386-1L:
284386-250ML:
284386-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yongjuan Chen et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(5) (2019-05-08)
N-doped TiO2 with oxygen vacancies exhibits many advantages for photocatalysis, such as enhanced visible light absorbency, inhibition of the photogenerated charge carrier recombination, etc. However, preparation of N-doped TiO2 with oxygen vacancies under mild conditions is still a challenge. Herein
Sophie Schussek et al.
Scientific reports, 7(1), 15053-15053 (2017-11-10)
The development of vaccines against complex intracellular pathogens, such as Plasmodium spp., where protection is likely mediated by cellular immune responses, has proven elusive. The availability of whole genome, proteome and transcriptome data has the potential to advance rational vaccine
Preparation of bis-quaternary ammonium salts from epichlorohydrin.
Kim T-S, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 73(1), 67-71 (1996)
Nanika Coetzee et al.
Scientific reports, 7(1), 607-607 (2017-04-06)
Gene expression in Plasmodia integrates post-transcriptional regulation with epigenetic marking of active genomic regions through histone post-translational modifications (PTMs). To generate insights into the importance of histone PTMs to the entire asexual and sexual developmental cycles of the parasite, we
Marc van Oostrum et al.
Nature communications, 11(1), 4990-4990 (2020-10-07)
Neurons are highly compartmentalized cells with tightly controlled subcellular protein organization. While brain transcriptome, connectome and global proteome maps are being generated, system-wide analysis of temporal protein dynamics at the subcellular level are currently lacking. Here, we perform a temporally-resolved
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
284386-250ML4061826253397
284386-1L4061836826215
284386-5ML