Merck
464287
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルデシルアミン
98%
別名:
1-(ジメチルアミノ)デカン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
185.35
Beilstein:
1738198
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
密度
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C12H27N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)3/h4-12H2,1-3H3
InChI Key
YWWNNLPSZSEZNZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチルデシルアミン(DMDA)は三級アミンです。
アプリケーション
N,N-ジメチルデシルアミン(DMDA)は以下の研究で使用できる可能性があります:
  • アミノプロピル官能基化したエタン架橋二官能性周期性メソポーラス有機シリカ(APEPMO)の孔拡大。
  • プロピルとデシル鎖間に埋め込む第四級アンモニウムを有す固定相(QA C10)の調製。
  • 単分散フェニレン架橋有機シリカ球の孔拡大。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
464287-10ML:
464287-BULK:
464287-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Didecylamine 95%
Sigma-Aldrich
264970
Didecylamine
Liye Guan et al.
Biotechnology letters, 35(8), 1323-1330 (2013-04-18)
The aminopropyl-functionalized ethane-bridged bifunctional periodic mesoporous organosilicas (APEPMOs) were synthesized by the co-condensation of 1,2-bis (triethoxysilyl) ethane and 3-aminopropyltriethoxysilane in the presence of cationic surfactants octadecyltrimethylammonium chloride in basic medium. The pores of the APEPMOs were expanded with N,N-dimethyldecylamine and
Qiaoxia Liu et al.
Journal of separation science, 35(20), 2685-2692 (2012-09-26)
A stationary phase (named QA C10) with quaternary ammonium embedded between a propyl and a decyl chain was synthesized by immobilization of N,N-dimethyldecylamine on chloropropyl-silica surface. A set of representative neutral, basic, and acidic compounds was employed to evaluate its
Yongping Zhang et al.
Talanta, 81(3), 824-830 (2010-03-20)
Monodisperse phenylene-bridged organosilica spheres show great potential as chromatographic stationary phase. In this paper, the tunable particle size of monodisperse phenylene-bridged organosilica spheres were prepared by co-condensing different proportion of 1,4-bis(triethoxysilyl)benzene (1,4-BTEB) and tetraethylorthosilicate (TEOS), and then pore size was