アッセイ
≥98.0% (NT)
形状
powder
分子量
257.46 g/mol
テクニック
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
pH
5-9 (1 % (w/v) in H2O)
導電率
≤100 μS/cm at 25 °C
溶解性
H2O: 1 % (w/v), clear, colorless
吸収
≤0.06 at 280 nm
≤0.08 at 260 nm
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C16H35NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2,3)18/h4-16H2,1-3H3
InChI Key
ONHFWHCMZAJCFB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
40166-BULK:
40166-1G:
40166-VAR:
試験成績書(COA)