主要文書
8.40006
Sigma-Aldrich
Tetradecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
別名:
Tetradecyltrimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanammonium bromide, Myristyltrimethylammonium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H38BrN
CAS番号:
分子量:
336.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
214-291-9
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
有効性
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
245-250 °C
溶解性
100 g/L
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (336,4 g/mole): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3