Merck
44242
Sigma-Aldrich
ドデシルトリメチルアンモニウムクロリド
≥99.0% (AT)
別名:
DTAC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
CAS番号:
分子量:
263.89
Beilstein:
3915951
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
solid
分子量
263.89 g/mol
mp
37 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ドデシルトリメチルアンモニウムは、水溶液中でミセル化するカチオン性の塩化アルキルトリメチルアンモニウム界面活性剤です。主にタンパク質の変性に使用されます。
アプリケーション
塩化ドデシルトリメチルアンモニウムは、以下におけるカチオン界面活性剤としても使用されています:
  • ケトン/アルデヒドの移動水素化反応
  • オレフィンの開環メタセシス重合
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phase separation in the isolation and purification of membrane proteins.
Arnold T
Biotechniques, 43(4), 427-442 (2007)
Temperature and salt-induced micellization of dodecyltrimethylammonium chloride in aqueous solution: A thermodynamic study.
Sarac B
Journal of Colloid and Interface Science, 338(1), 216-221 (2009)
Effect of temperature on critical micelle concentration and thermodynamic behavior of dodecyldimethylethylammonium bromide and dodecyltrimethylammonium chloride in aqueous media.
Mehta S
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 255(1-3), 153-157 (2005)
Jonas Carlstedt et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(27), 9574-9577 (2012-06-14)
Polyelectrolytes with amphiphilic counterions, PEACs, are water insoluble because the amphiphiles self-assemble into highly charged micelles that strongly associate with the equally highly charged polyions. However, in the presence of water soluble cyclodextrins (CDs) that form inclusion complexes with the
Marcos A Villetti et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(19), 5868-5876 (2011-04-27)
Interactions between uncharged polymers and cationic surfactants are considered weaker than interactions with the anionic analogues. This work describes the binding occurring between methylcellulose (MC) and the cationic surfactant DTAB in aqueous medium. In the absence of salt, MC-DTAB exhibits