Merck
86694
Sigma-Aldrich
テトラエチレングリコールモノドデシルエーテル
BioXtra, ≥98.0% (GC)
別名:
C12E4, ドデシルテトラエチレングリコールエーテル, ドデシルテトラグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
362.54
Beilstein:
1791369
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
分子量
362.54 g/mol
屈折率
n20/D 1.450-1.454
密度
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI Key
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラエチレングリコールモノドデシルエーテル(C12E4)は、非イオン性界面活性剤です。相挙動や蒸発に関するいくつかの研究で安定剤として用いられています。このポリオキシエチレンラウリルエーテル界面活性剤は水溶性です。
アプリケーション
Tetraethylene glycol monododecyl ether(C12E4)は、以下の用途に使用されています:
  • マランゴニ対流と表面張力波による界面活性剤表面の堆積後の動きと副相表面の変形について報告するための、計算実験および物理実験における水溶性界面活性剤として
  • プロピオン酸ナトリウムの存在下/非存在下での混合ミセル化と界面特性の検討
  • 異なる加熱方法を用いた場合のレイリー散乱法(RLS)によるC12E4水溶液の相転移の検討
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86694-5ML:
86694-BULK:
86694-1ML:
86694-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mats Silvander et al.
Lipids in health and disease, 5, 12-12 (2006-05-05)
A new water-based topical formulation is presented that aims at providing good penetration properties for both lipophilic and hydrophilic drugs with as small a disturbance of the skin barrier function as possible. The formulation contains dispersed lipids in a ratio
Giampaolo Barone et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (31)(31), 4172-4178 (2008-08-09)
Confinement effects of native calf thymus DNA interacting with the complex Cu(ii)-5-(triethylammoniummethyl)salicylidene ortho-phenylendiiminate (CuL(2+)) perchlorate in tetraethylene glycol monododecyl ether (C(12)E(4)) liquid crystals have been investigated by UV absorption spectrophotometry, circular dichroism (CD) and small angle X-ray scattering (SAXS). The
M Adachi et al.
Biotechnology and bioengineering, 58(6), 649-653 (1999-04-01)
Selective separation of trypsin from a mixture involving many kinds of contaminating proteins, i.e., pancreatin, was achieved using trypsin inhibitor immobilized in the reverse micelles, which were composed of a nonionic surfactant, tetra-oxyethylene monodecylether. To determine the efficient operations throughout
V S Tsygankov et al.
Biofizika, 47(5), 858-863 (2002-10-26)
The physical state of water in a system of reversed micelles at different molar rations of H2O and a nonionic surfactant (tetraethylene glycol monododecyl ether, Brij 30) was studied by NMR spectroscopy. In addition, the effect of water on the
Rajib Kumar Mitra et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(41), 12946-12953 (2008-09-24)
In this contribution, we attempt to correlate the change in water dynamics in a reverse micellar (RM) core caused by the modification of the interface by mixing an anionic surfactant, sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate (AOT), and a nonionic surfactant, tetraethylene glycol